Få mere at vide
MedChemExpress 5-BrdU
Artikelnummer. 16441796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16441796 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16441796 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 307.1 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 95.0%
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Synonym BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR