Få mere at vide
5-Boronopicolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Boronopicolinic Acid |
| CAS | 913836-11-0 |
| Molekylær formel | C6 H6 B N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Carboxypyridine-5-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BNO4/c9-6(10)5-2-1-4(3-8-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H,9,10) |
| SMIL | OB(O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-boronopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.927 |
| Formel vægt | 167.039 |