missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Boronopicolinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30331236
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331236 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6894885MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Boronopicolinic Acid
CAS 913836-11-0
Molekylær formel C6 H6 B N O4
Mængde 5 mg
Synonym 2-Carboxypyridine-5-boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BNO4/c9-6(10)5-2-1-4(3-8-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H,9,10)
SMIL OB(O)c1ccc(nc1)C(=O)O
IUPAC navn 5-boronopyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.927
Formel vægt 167.039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.