Få mere at vide
5-(Boc-amino)-1-pentanol, 96%
Artikelnummer. 11368586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368586 1 g 1g
11378586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17649.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75178-90-4 | C10H21NO3 | 203.28 g/mol
5-(Boc-amino)-1-pentanol kan anvendes som ikke-begrænsende linkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-(Boc-amino)-1-pentanol kan anvendes som ikke-begrænsende linkere.
Opløselighed Vanskelig at
blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares tørt. Holdes væk fra aktive metaller, baser, oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75178-90-4
Molekylær formel C10H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 203.28
MDL nummer MFCD01862955
InChI nøgle DDGNGFVNTZJMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-boc-amino-1-pentanol, tert-butyl n-5-hydroxypentyl carbamate, tert-butyl 5-hydroxypentyl carbamate, 5-tert-butoxycarbonylamino-1-pentanol, n-5-hydroxypentyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-hydroxypentylcarbamate, carbamic acid, 5-hydroxypentyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-5-aminopentanol, 5-boc-amino 1-pentanol, acmc-209ox9
PubChem CID 4456136
IUPAC navn tert-butyl-N-(5-hydroxypentyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Boc-amino)-1-pentanol
Lineær formel (CH3)3COCONH(CH2)5OH
Brydningsindeks 1.456
Beilstein 3603659
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Tæthed 1
Mængde 1 g
Flammepunkt >109°C (228°F)
Formel vægt 203.28
Procent renhed 96%