Få mere at vide
5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15522313 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15522313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450020010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
CAS 230301-11-8
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H17N3O2
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 6,7-dihydro-1h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 6,7-dihydro-2h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 2h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo-4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, t-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate
InChI nøgle BHYPERDTLBCHAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)C=NN2
IUPAC navn tert-butyl-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 223.27
PubChem CID 10398680
Formel vægt 223.27
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.