missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Bis-benzyl)ethanone-2,4-bis(phenylmethoxy)anisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Bis-benzyl)ethanone-2,4-bis(phenylmethoxy)anisole |
| CAS | 1346602-80-9 |
| Molekylær formel | C37H34O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H34O4/c1-39-35-24-33(37(38)32(22-28-14-6-2-7-15-28)23-29-16-8-3-9-17-29)34(40-26-30-18-10-4-11-19-30)25-36(35)41-27-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,24-25,32H,22-23,26-27H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(C(=O)C(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)cc1OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-benzyl-1-[5-methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.66 |
| Formel vægt | 542.2457 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?