Få mere at vide
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
Artikelnummer. 30463192
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463192 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463192 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.210025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
CAS 2469736-46-5
Analyt- eller komponentnavne 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H22 N3 O4 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-, sodium salt (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H23N3O4.Na/c1-18-14-6-5-12(19(7-9-20)8-10-21)11-13(14)17-15(18)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11,20-21H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].Cn1c(CCCC(=O)[O-])nc2cc(ccc12)N(CCO)CCO
IUPAC navn sodium;4-[5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 343.3534
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1508 g/mol