Få mere at vide
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
Beskrivelse
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 2469736-46-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H22 N3 O4 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O4.Na/c1-18-14-6-5-12(19(7-9-20)8-10-21)11-13(14)17-15(18)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11,20-21H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].Cn1c(CCCC(=O)[O-])nc2cc(ccc12)N(CCO)CCO |
| Vis mere |