Få mere at vide
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051630
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051630 100 mg
30052707 25 mg
30462637 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051630 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-74-6
Analyt- eller komponentnavne 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H27 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, [1-Methyl-5-bis(2'-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester, 4-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCO)CCO
IUPAC navn ethyl 4-[5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 349.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 349.2002 g/mol