missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Biotinamido)pentylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Biotinamido)pentylamine |
| CAS | 115416-38-1 |
| Molekylær formel | C15 H28 N4 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3aS,4S,6aR)-N-(5-Aminopentyl)hexahydro-2-oxo-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Biotinyl Cadaverine, Cadaverine-X-biotin, N-(5-Aminopentyl)biotinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N4O2S/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21)/t11-,12-,14-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC navn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(5-aminopentyl)pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.47 |
| Formel vægt | 328.1933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?