Få mere at vide
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Beskrivelse
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Analyt- eller komponentnavne | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Koncentration | 34820% |
| IUPAC navn | Biodiesel@fs:Diesel Fuel Blends |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Mængde | 250 ml |