missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Beta-Pregnane-3-Alpha,20-Alpha-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnanediol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 320.2715 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?