Få mere at vide
5-Benzylthio-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzylthio-1H-tetrazole |
| CAS | 21871-47-6 |
| Molekylær formel | C8H8N4S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12) |
| SMIL | C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-benzylsulfanyl-2H-tetrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.24 |