Få mere at vide
5-Benzyloxytryptophol-alpha,alpha,beta,beta-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Phenylmethoxy)-1 H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol |
| CAS | 75238-47-0 |
| Molekylær formel | C17 D4 H13 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1 H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 5-(phenylmethoxy)- (9 CI), 5-(Phenylmethoxy)-1 H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-(5-Benzyloxy-1 H-indol-3-yl)-ethanol, 5-Benzyloxytryptophol-α,α,β,β-d4, 5-Benzyloxy-1 H-indole-3-ethanol-D4 (ethanol-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H17NO2/c19-9-8-14-11-18-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,18-19 H,8-9,12H2/i8D2,9D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-phenylmethoxy-1 H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.347 |
| Formel vægt | 271.151 g/mol |
| Vis mere |