Få mere at vide
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10635522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635522 250 mg Glasflaske 250mg
10214180 1 g Glasflaske 1g
10696204 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106112500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52055-23-9 | C17H18N2O·HCl | 302.8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52055-23-9
Molekylær formel C17H18N2O·HCl
Molekylvægt (g/mol) 302.8
MDL nummer MFCD00012685
InChI nøgle IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxytryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hcl, 2-5-phenylmethoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, cambridge id 5119598, c17h18n2o.hcl, 5-benzyloxy-tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxy tryptamine hydrochloride, 5-benzyloxytryptamine hydrochloridyl, 3-2-aminoethyl-5-benzyloxyindole hydrochloride
PubChem CID 2828785
IUPAC navn 2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3CCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 255°C to 259°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 302.8
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.