Få mere at vide
5-Benzyloxyindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzyloxyindole |
| CAS | 1215-59-4 |
| Molekylær formel | C15H13NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-(Phenylmethoxy)-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole, 5-Benzyloxyindole, Benzyl 1H-Indol-5-yl Ether, NSC 62895 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-6-7-15-13(10-14)8-9-16-15/h1-10,16H,11H2 |
| SMIL | C(Oc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-phenylmethoxy-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vægt | 223.0997 |