Få mere at vide
5-(Benzyloxy)resorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Benzyloxy)resorcinol |
| CAS | 59291-87-1 |
| Molekylær formel | C13H12O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(Phenylmethoxy)-1,3-benzenediol, 1-Benzyloxy-3,5-dihydroxybenzene, 5-Benzyloxybenzene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c14-11-6-12(15)8-13(7-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14-15H,9H2 |
| SMIL | Oc1cc(O)cc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 5-phenylmethoxybenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.23 |