missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Benzyloxy Omeprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzyloxy Omeprazole |
| CAS | 1215799-39-5 |
| Molekylær formel | C23 H23 N3 O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N3O3S/c1-15-12-24-21(16(2)22(15)28-3)14-30(27)23-25-19-10-9-18(11-20(19)26-23)29-13-17-7-5-4-6-8-17/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,25,26) |
| SMIL | COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(OCc4ccccc4)ccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC navn | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-phenylmethoxy-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.51 |
| Formel vægt | 421.146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?