Få mere at vide
5-Benzyloxy-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzyloxy-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 465546-82-1 |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 O S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2OS/c18-14-15-12-7-6-11(8-13(12)16-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,15,16,18) |
| SMIL | Sc1nc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-phenylmethoxy-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.32 |
| Formel vægt | 256.067 |