Få mere at vide
5-(Benzyloxy)-2-Hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Benzyloxy)-2-Hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 16094-44-3 |
| Molekylær formel | C14H12O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c15-13-7-6-11(8-12(13)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.24 |
| Formel vægt | 244.0736 |