Få mere at vide
5-(Benzyloxy)-2-bromobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Benzyloxy)-2-bromobenzaldehyde |
| CAS | 85604-06-4 |
| Molekylær formel | C14 H11 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-14-7-6-13(8-12(14)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMIL | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C=O |
| IUPAC navn | 2-bromo-5-phenylmethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.14 |
| Formel vægt | 289.994 |