Få mere at vide
5-Benzyl Hydantoin, TRC
Artikelnummer. 30343190
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343190 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2790001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyl Hydantoin
CAS 3530-82-3
Molekylær formel C10 H10 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 5-(phenylmethyl)-, Hydantoin, 5-benzyl- (7CI,8CI), 5-(Phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-Benzyl hydantoin, 5-Benzylhydantoin, Benzylhydantoin, DL-5-Benzylhydantoin, NSC 30459, NSC 50842, 5-(Phenylmethyl)imidazolidine-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2/c13-9-8(11-10(14)12-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H2,11,12,13,14)
SMIL O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)N1
IUPAC navn 5-benzylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Formel vægt 190.0742