Få mere at vide
5-Benzyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 22819-07-4 |
| Molekylær formel | C9H10N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Phenylmethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine, 3-Amino-5-benzyl-1,2,4-triazole, 3-Benzyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine, 3-Benzyl-5-amino-1,2,4-triazol, 5-Benzyl-2H-1,2,4-triazol-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4/c10-9-11-8(12-13-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,10,11,12,13) |
| SMIL | Nc1nnc(Cc2ccccc2)[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-benzyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.21 |
| Formel vægt | 174.0905 |