Få mere at vide
5-Benzyl-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430220 1 g 1g
11440220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50675.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 18489-25-3 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18489-25-3
Molekylær formel C8H8N4
Molekylvægt (g/mol) 160.18
MDL nummer MFCD00068730
InChI nøgle HHDRWGJJZGJSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyl-1h-tetrazole, 5-benzyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenylmethyl, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, 5-benzyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-phenylmethyltetrazole, maybridge1_003729, acmc-209em5, 5-phenylmethyl-1h-tetrazole
PubChem CID 223451
IUPAC navn 5-benzyl-2H-tetrazol
SMIL C(C1=NNN=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzyl-1H-tetrazole
Mængde 1 g
Formel vægt 160.18
Procent renhed 99%