Få mere at vide
5-Benzyl-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzyl-1H-imidazole |
| CAS | 4238-72-6 |
| Molekylær formel | C10H10N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(Phenylmethyl)-1H-imidazole, 4-Benzyl-1H-imidazole, Imidazole, 4(or 5)-benzyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-2-4-9(5-3-1)6-10-7-11-8-12-10/h1-5,7-8H,6H2,(H,11,12) |
| SMIL | C(c1ccccc1)c2cnc[nH]2 |
| IUPAC navn | 5-benzyl-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0844 |