Få mere at vide
5-Benzoyloxy-1(2H)-isoquinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzoyloxy-1(2H)-isoquinolinone |
| CAS | 370872-09-6 |
| Molekylær formel | C16H11NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(Benzoyloxy)-1(2H)-isoquinolinone, 5-Benzoyloxy-3,4-dihydro-isoquinolinon-1(2H)- one, Benzoic Acid 1-Hydroxyisoquinolin-5-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11NO3/c18-15-13-7-4-8-14(12(13)9-10-17-15)20-16(19)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,17,18) |
| SMIL | O=C(Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1-oxo-2H-isoquinolin-5-yl) benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.26 |