Få mere at vide
5-[(benzoylamino)methyl]thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160972
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10160972 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10242642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04426CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 138872-44-3
Molekylær formel C12H10ClNO3S2
Molekylvægt (g/mol) 315.786
MDL nummer MFCD00052130
InChI nøgle VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
IUPAC navn 5-(benzamidomethyl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 315.8
Procent renhed 97%