Få mere at vide
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one (Ketorolac 1-Keto Analog), Mikromol™
Beskrivelse
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one (Ketorolac 1-Keto Analog)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| CAS | 113502-52-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketorolac 1-Keto Anolog, Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), Ketorolac USP Related Compound C, Ketorolac USP RC C, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog, Ketorolac Related Compound C, Ketorolac Trometamol Impurity B, Ketorolac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23 |
| IUPAC navn | 5-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one |
| Vis mere |