Få mere at vide
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one (Ketorolac 1-Keto Analog), Mikromol™
Artikelnummer. 18040410
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18040410 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0851.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one (Ketorolac 1-Keto Analog)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
CAS 113502-52-6
Analyt- eller komponentnavne 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketorolac 1-Keto Anolog, Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), Ketorolac USP Related Compound C, Ketorolac USP RC C, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog, Ketorolac Related Compound C, Ketorolac Trometamol Impurity B, Ketorolac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23
IUPAC navn 5-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 225.079 g/mol