missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, TRC

Artikelnummer. 30341271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341271 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20806010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 21472-33-3
Molekylær formel C14 H10 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O2/c17-13(9-4-2-1-3-5-9)10-6-7-11-12(8-10)16-14(18)15-11/h1-8H,(H2,15,16,18)
SMIL Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Formel vægt 238.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.