missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Benzamidolevulinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Benzamidolevulinic Acid |
| CAS | 102872-00-4 |
| Molekylær formel | C12H13NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Benzamido-4-oxopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c14-10(6-7-11(15)16)8-13-12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMIL | O=C(CCC(O)=O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | 5-benzamido-4-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.25 |
| Formel vægt | 235.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?