missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Azido Oseltamivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azido Oseltamivir |
| CAS | 204255-06-1 |
| Molekylær formel | C16 H26 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N4O4/c1-5-12(6-2)24-14-9-11(16(22)23-7-3)8-13(19-20-17)15(14)18-10(4)21/h9,12-15H,5-8H2,1-4H3,(H,18,21)/t13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@H](C1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-azido-3-pentan-3-yloxycyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.4 |
| Formel vægt | 338.1954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?