missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Azido-6-(tert-butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene L-Gulono-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azido-6-(tert-butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene L-Gulono-1,4-lactone |
| CAS | 118464-49-6 |
| Molekylær formel | C15H27N3O5Si |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Azido-5-deoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-mannonic Acid γ-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27N3O5Si/c1-14(2,3)24(6,7)20-8-9(17-18-16)10-11-12(13(19)21-10)23-15(4,5)22-11/h9-12H,8H2,1-7H3/t9-,10+,11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(O[C@@H]2[C@H](O1)C(=O)O[C@@H]2[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N=[N+]=[N-])C |
| IUPAC navn | (3aS,6R,6aS)-6-[(1S)-1-azido-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethyl]-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.48 |
| Formel vægt | 357.172 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?