missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Azido-5-deoxy-D-fructose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azido-5-deoxy-D-fructose |
| CAS | 94801-02-2 |
| Molekylær formel | C6 H11 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-3-4(11)5(12)6(13,2-10)14-3/h3-5,10-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1 |
| SMIL | OCC1(O)O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4S,5R)-5-(azidomethyl)-2-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.17 |
| Formel vægt | 205.0699 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?