missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Azido-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azido-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 122194-04-1 |
| Molekylær formel | C8H11N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Azido-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-lyxonic Acid γ-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-8(2)14-5-4(3-10-11-9)13-7(12)6(5)15-8/h4-6H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(O[C@H]2[C@H](OC(=O)[C@H]2O1)CN=[N+]=[N-])C |
| IUPAC navn | (3aS,6R,6aS)-6-(azidomethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vægt | 213.075 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?