Få mere at vide
5-Azido-5-deoxy-1,2-O-isopropylidene-Beta-D-fructose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azido-5-deoxy-1,2-O-isopropylidene-beta-D-fructose |
| CAS | 94801-01-1 |
| Molekylær formel | C9 H15 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Azido-5-Deoxy-1,2-O-Isopropylidene-B-D-Fructose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O5/c1-8(2)15-4-9(17-8)7(14)6(13)5(16-9)3-11-12-10/h5-7,13-14H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,9+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@]2(O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]2O)O1 |
| IUPAC navn | (5S,7R,8S,9S)-7-(azidomethyl)-2,2-dimethyl-1,3,6-trioxaspiro[4.4]nonane-8,9-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.23 |
| Formel vægt | 245.1012 |