missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30314479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314479 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA26338650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride
CAS 1426290-78-9
Molekylær formel C6H6F3N3O . HCl
Mængde 50 mg
Synonym 5-(3-Azetidinyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6F3N3O.ClH/c7-6(8,9)5-11-4(13-12-5)3-1-10-2-3;/h3,10H,1-2H2;1H
SMIL Cl.FC(F)(F)c1noc(n1)C2CNC2
IUPAC navn 5-(azetidin-3-yl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 229.59
Formel vægt 229.023
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.