Få mere at vide
5-Azauracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azauracil |
| CAS | 71-33-0 |
| Molekylær formel | C3 H3 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione (8CI), s-Triazine-2,4-diol (7CI), 5-Azauracil, Allantoxaidin, Allantoxaidine, NSC 56901, Oxaidin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-2-4-1-5-3(8)6-2/h1H,(H2,4,5,6,7,8) |
| SMIL | O=C1NC=NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 1H-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.07 |
| Formel vægt | 113.0225 |