Få mere at vide
5-Azaindole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15515206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15515206 5 g 5g
15505206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15515206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456660050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 271-34-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
InChI nøgle SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
IUPAC navn 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
SMIL C1=CNC2=C1C=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azaindole
Smeltepunkt 93.0°C to 94.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azaindole, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.