Få mere at vide
5-azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441389
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441389 1 g 1g
15451389 5 g 5g
15461389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64272.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 271-34-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
5-Azaindol er en faktor VIIa-hæmmer. Også nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Azaindol er en faktor VIIa-hæmmer. Også nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Opløselighed
Næppe opløseligt i vand. Opløselig i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-34-1
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00955936
InChI nøgle SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
IUPAC navn 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin
SMIL C1=CNC2=C1C=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azaindole
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Mængde 1 g
Beilstein 109684
Opløselighedsinformation Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azaindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine