missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Azacytosine Dipentose, TRC

Artikelnummer. 30347572
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347572 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79605010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Azacytosine Dipentose
CAS 2306050-23-5
Molekylær formel C13 H20 N4 O9
Mængde 10 mg
Synonym 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)amino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C13H20N4O9/c18-1-4-6(20)8(22)10(25-4)15-12-14-3-17(13(24)16-12)11-9(23)7(21)5(2-19)26-11/h3-11,18-23H,1-2H2,(H,15,16,24)/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](NC2=NC(=O)N(C=N2)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-[[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]amino]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 376.319
Formel vægt 376.123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.