Få mere at vide
5-Azacytosine, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 7% water
Artikelnummer. 11455433
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455433 25 g 25g
11445433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13410.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-86-2 | C3H4N4O | 112.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-86-2
Molekylær formel C3H4N4O
Molekylvægt (g/mol) 112.09
MDL nummer MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
InChI nøgle MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
PubChem CID 19956
ChEBI CHEBI:72474
SMIL NC1=NC=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azacytosine
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til≈ 7% vand
Mængde 25 g
Beilstein 116378
IUPAC navn 6-amino-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-2-on
Formel vægt 112.09
Procent renhed 98%