Få mere at vide
5-Azacytosine (4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one), Mikromol™
Artikelnummer. 17911606
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911606 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1259.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Azacytosine (4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azacytosine
CAS 931-86-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Azacytosine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H4 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 6-amino-, 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino- (9CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino- (8CI), s-Triazin-2-ol, 4-amino- (7CI), 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, 5-Azacytosine, NSC 51100, NSC 54006, Azacitidine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
SMIL NC1=NC(=O)NC=N1
IUPAC navn 4-amino-1H-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 112.0385 g/mol