Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 5-Azacytidine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18083992
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18083992 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18083992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3842/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    601.65 DKK / 50mg
    Spare 35.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DNA methyltransferase inhibitor
DNA methyltransferase inhibitor. Incorporates into DNA forming covalent adducts with cellular DNMT1, depleting enzyme activity. Induces demethylation and reactivation of silenced genes. Improves the efficiency of reprogramming of stem cells; induces differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azacytidine
CAS 320-67-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C8H12N4O5
Formel vægt 244.2
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 244.21