Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-Azacytidin, 99 %
Artikelnummer. 10259823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10259823 1 g 1g
10003160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10259823 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3194.08 DKK
    2873.65 DKK / 1g
    Spare 320.43 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-Azacytidin, CAS # 320-67-2, er en kemisk analog til cytidin, der virker som en hæmmer af DNA-methyltransferaseaktiviteten. | CAS: 320-67-2 | C8H12N4O5 | 244,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 5-Azacytidin er en kemisk analog af nukleosidet cytidin, der inkorporeres i DNA og hæmmer DNA-methylering
  • Ved lave doser binder 5-azacytidin irreversibelt enzymet DNA-methyltransferase (DNMT)
Applikationer
  • 5-Azacytidin er blevet brugt til kardiomyocytdifferentiering fra mesenkymale stamceller
  • Det er blevet brugt som en potent DNMT-hæmmer i studiet af tumorcelleproliferation og induktion af genekspression efter demethylering
  • 5-Azacytidin kan globalt ændre histonmodifikationsmønstre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-67-2
Molekylær formel C8H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 244.21
MDL nummer MFCD00006539
InChI nøgle NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Synonym 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
PubChem CID 9444
ChEBI CHEBI:2038
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-on
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azacytidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228.0°C to 230.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 884
Specifik rotationstilstand +40° (22°C C=1,H2O)
Specifik rotation + 40.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 244.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azacytidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.