Få mere at vide
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
758.65 DKK - 3119.45 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 320-67-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C8H12N4O5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.207 |
| MDL nummer | MFCD00006539 |
| InChI nøgle | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
| Synonym | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
| PubChem CID | 9444 |
| ChEBI | CHEBI:2038 |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| SMIL | C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15426239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.03 |
1g |
843.30 DKK 758.65 DKK / 1g Spare 84.65 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15436239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.06 |
5g |
3119.45 DKK
5g |
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Kemiske identifikatorer
| 320-67-2 | |
| 244.207 | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 9444 | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| C8H12N4O5 | |
| MFCD00006539 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| CHEBI:2038 | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Tekniske data
| 5-Azacytidine | |
| C8H12N4O5 | |
| 620461 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one | |
| 9444 | |
| 244.2 |
| 320-67-2 | |
| MFCD00006539 | |
| 14,890 | |
| Soluble in water. | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
| 244.207 | |
| CHEBI:2038 | |
| 98% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H340-H350-H302
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H340-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ3017500
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
- 5-Azacytidine
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine