missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Azacytidine 5'-Monophosphate 60%, TRC

Artikelnummer. 30342979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342979 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7960205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Azacytidine 5'-Monophosphate (Technical Grade)
CAS 2226-72-4
Molekylær formel C8H13N4O8P
Mængde 5 mg
Synonym 4-Amino-1-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl- s-triazin-2(1H)-one 5'-Phosphate
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Molekylvægt (g/mol) 324.18
Formel vægt 324.0471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.