missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Azacytidine 5'-Monophosphate 60%, TRC

Artikelnummer. 30343233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343233 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79602010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Azacytidine 5'-Monophosphate (Technical Grade)
CAS 2226-72-4
Molekylær formel C8H13N4O8P
Mængde 10 mg
Synonym 4-Amino-1-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl- s-triazin-2(1H)-one 5'-Phosphate
SMIL NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O
Molekylvægt (g/mol) 324.18
Formel vægt 324.0471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.