missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Azacytidine 5'-Monophosphate 60%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azacytidine 5'-Monophosphate (Technical Grade) |
| CAS | 2226-72-4 |
| Molekylær formel | C8H13N4O8P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl- s-triazin-2(1H)-one 5'-Phosphate |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.18 |
| Formel vægt | 324.0471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?