Få mere at vide
MedChemExpress 5-Azacytidine
Artikelnummer. 16470996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16470996 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16470996 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY10586
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 5-Azacytidine (Azacitidine; 5-AzaC; Ladakamycin) is a nucleoside analogue of cytidine that specifically inhibits DNA methylation. 5-Azacytidine is incorporated into DNA to covalently trap DNA methyltransferases and contributes to reverse epigenetic changes. 5-Azacytidine induces cell autophagy.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 200 mg
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 320-67-2
Synonym Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin