Få mere at vide
5-Azabenzocycloheptene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azabenzocycloheptene |
| CAS | 4424-20-8 |
| Molekylær formel | C10H13N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,4,5-Tetrahydro-3H-3-benzazepine, 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c1-2-4-10-6-8-11-7-5-9(10)3-1/h1-4,11H,5-8H2 |
| SMIL | C1Cc2ccccc2CCN1 |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vægt | 147.1048 |