Få mere at vide
5-Azabenzimidazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317056
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317056 1 g 1g
11327056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06930.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-Azabenzimidazol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Azabenzimidazol anvendes
som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 272-97-9
Molekylær formel C6H5N3
Molekylvægt (g/mol) 119.13
MDL nummer MFCD00051808
InChI nøgle UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 5-azabenzimidazole, 3,5-diazaindole, 5h-imidazo 4,5-c pyridine, imidazo 4,5-c pyridine, 5-aza-1h-benzoimidazole, 5-aza-benzimidazole
PubChem CID 9227
IUPAC navn 3H-imidazo[4,5-c]pyridin
SMIL N1C=NC2=CC=NC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Azabenzimidazole
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 1 g
Beilstein 2601
Formel vægt 119.13
Procent renhed 98%